Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Pelo di cavallo, 140 mm, 40 mm, Wire, 450 mm
Codice catalogo HECH91120000017
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Codice catalogo HECH91120000017
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifiche
- Materiale setola:Pelo di cavallo
- Testa della spazzola Ø:40 mm
- Handle material:Wire
- Lunghezza totale:450 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:140 mm