Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Setole naturali, 60 mm, Legno, 390 mm
Catalog # HECH91120000014
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Catalog # HECH91120000014
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Setole naturali, 60 mm, Legno, 390 mm
Price
SFr. 209.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifications
  • Materiale setola:
    Setole naturali
  • Testa della spazzola Ø:
    60 mm
  • Handle material:
    Legno
  • Seq:
    02
  • Lunghezza totale:
    390 mm