Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Setole naturali, 50 mm, Galvanised wire, 300 mm
Codice catalogo HECH91120000011
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Codice catalogo HECH91120000011
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifiche
- Materiale setola:Setole naturali
- Testa della spazzola Ø:50 mm
- Handle material:Galvanised wire
- Seq:01
- Lunghezza totale:300 mm