Spazzola, dritta, Assistent®
90 mm, 30 mm, 300 mm
Codice catalogo HECH91120000010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spazzola, dritta, Assistent®
Codice catalogo HECH91120000010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Testa della spazzola Ø:30 mm
- Seq:05
- Lunghezza totale:300 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:90 mm