Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Catalog # HECH91120000009
Spazzola, dritta, Assistent®
Catalog # HECH91120000009
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Price
SFr. 192.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifications
  • Testa della spazzola Ø:
    8 mm
  • Seq:
    09
  • Lunghezza totale:
    850 mm
  • Longitud del cabezal del cepillo:
    110 mm