Spazzola, dritta, Assistent®
70 mm, 15 mm, 250 mm
HECH91120000007
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
- Testa della spazzola Ø:15 mm
- Seq:03
- Lunghezza totale:250 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:70 mm