Spazzola, dritta, Assistent®
70 mm, 8 mm, 250 mm
Codice catalogo HECH91120000005
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spazzola, dritta, Assistent®
Codice catalogo HECH91120000005
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Testa della spazzola Ø:8 mm
- Seq:02
- Lunghezza totale:250 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:70 mm