Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
80 mm, 4 mm, 400 mm
N° de catalogue HECH91120000004
Spazzola, dritta, Assistent®
N° de catalogue HECH91120000004
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
80 mm, 4 mm, 400 mm
Prix
358.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Spécifications
  • Testa della spazzola Ø:
    4 mm
  • Seq:
    04
  • Lunghezza totale:
    400 mm
  • Longitud del cabezal del cepillo:
    80 mm