Labels for BradyJet J2000 Lab printer
Printer labels, B-7425J, J20-37-7425J, PP, bianco, J2000-Lab, 38×12 mm, 1500 labels/roll
BRDY150020
: Brady
These PP BradyJet J2000 Lab printer labels come in matching sizes and shapes for most sample containers including tubes, vials, cryo containers, dishes, plates and general glassware.
- Designed to stay attached and remain legible
- Resist liquid nitrogen, freezers, hot water baths and autoclaves
They can also resist common laboratory chemicals like acetone, ethanol, toluene, xylene and IPA.
- Stampante:J2000-Lab
- Tipo:B-7425J
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:38×12 mm
- Materiale:PP
- Seq:10
- Modello:J20-37-7425J
- Confezione:1500 labels/roll
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..