Labels for BradyJet J2000 Lab printer
Printer labels, B-7425J, J20-88-7425J, PP, bianco, J2000-Lab, 25×19 mm, 2000 labels/roll
Codice catalogo BRDY150015
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These PP BradyJet J2000 Lab printer labels come in matching sizes and shapes for most sample containers including tubes, vials, cryo containers, dishes, plates and general glassware.
- Designed to stay attached and remain legible
- Resist liquid nitrogen, freezers, hot water baths and autoclaves
They can also resist common laboratory chemicals like acetone, ethanol, toluene, xylene and IPA.
Dokumente
Brady Jet J2000 Laboratory Colour Label Printer
Produktliteratur
TDS B-7425J Inkjet Printable Propylene Label Stock TDS B-7425J Labels and Signs
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Stampante:J2000-Lab
- Tipo:B-7425J
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:25×19 mm
- Materiale:PP
- Seq:06
- Modello:J20-88-7425J
- Confezione:2000 labels/roll
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..