[EN]CHLORDIOX PLUS CR-2 REPLACEMENT REAG 1 * 25 mL
Codice catalogo PALIPT547
Nome del fornitore: Palintest
[EN]CHLORDIOX PLUS CR-2 REPLACEMENT REAG 1 * 25 mL
Codice catalogo PALIPT547
Nome del fornitore: Palintest
Frequently Bought Together
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. USP soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
KEMIO SENSORS CHLORINE DIOXIDE/CHLOR 1 * 100 pezzi
Nome del fornitore: Palintest
Salviette per il viso, KLEENEX®
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
[EN]CHLORDIOX PLUS CR-1 REPLACEMENT REAG 1 * 25 mL
Nome del fornitore: Palintest
[EN]SENSORS FOR CHLORINE TESTING 100 KEM 1 * 100 pezzi
Nome del fornitore: Palintest