Syringe filters, colour coded
25 mm, 0,45 µm, PTFE, PP, giallo
Codice catalogo MICS58045-P25-C
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
Colour coded low volume syringe filter for HPLC, CE or dissolution testing.
- Hydrophilic membrane
- Houding made from virgin medical grade PP
- Retention volume of 90 µl
Specifiche
- Ø:25 mm
- Housing material:PP
- Membrana:PTFE
- Dimensioni pori:0,45 µm
- Colore:giallo
- Seq:03
- Temperatura massima:100 °C
- Cat. No.:MICS58045-P25-C
- Pressione di esercizio massima:7,6 bar