Orders LinkContactUsLinkComponent
Pittogrammi GHS
Pittogrammi GHS
GHS labels with symbols GHS02 - Flammable, B-7541, PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 100×100 mm, 250 labels/roll
  BRDY814024
 :   Brady
Pittogrammi GHS
  BRDY814024
 :  Brady
Pittogrammi GHS
Pittogrammi GHS
GHS labels with symbols GHS02 - Flammable, B-7541, PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 100×100 mm, 250 labels/roll
566.00 SFr.
1 * 1 ROU
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
  • Available in different sizes
  • Black and red on white
  • Tipo:
    B-7541
  • Colore:
    nero/rosso/bianco
  • Descrizione:
    GHS labels with symbols GHS02 - Flammable
  • Dimensioni:
    100×100 mm
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    18
  • Modello:
    PIC 1802-100*100-B7541-RLL-C
  • Confezione:
    250 labels/roll
  • Adesivo:
    Acrilico permanente