Shell vials, WHEATON®
Shell vials, 2,00 ml, 12×32 mm, Vetro, trasparente, No
Codice catalogo WHEA225120
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Shell vials
- Materiale:Vetro