Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage drums
10 L, 223 mm, 270 mm
Codice catalogo SAMPA126-10
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Storage drums
Codice catalogo SAMPA126-10
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Storage drums
Storage drums
10 L, 223 mm, 270 mm
Price
SFr. 834.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
  • Open top pharmaceutical grade drums with lids
  • Made of 316L stainless steel body and lid
  • Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
 : Supplied with lid, clamp and O-ring.
Specifiche
  • Ø est:
    223 mm
  • Capacità:
    10 L
  • Altezza:
    270 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-196
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 43.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-395
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 373.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 63.20 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-470
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 382.00 SFr.