ContactUsLinkComponent
Pendotech Single Use Pressure Sensor, non-sterile, polysulfone, 3/4 inch Sanitary Flange to ½” hose barb 1 * 1 ST
Codice catalogo PENDPREPS-N-5-050
Nome del fornitore:  PENDOTECH
Pendotech Single Use Pressure Sensor, non-sterile, polysulfone, 3/4 inch Sanitary Flange to ½” hose barb 1 * 1 ST
Codice catalogo PENDPREPS-N-5-050
Nome del fornitore:  PENDOTECH
Frequently Bought Together