Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Dressing Forceps, ABS
VWR® Dressing Forceps, ABS
Sterile, porpora, 110 mm, 1,5 mm, 9,9 mm, Individually packed
Codice catalogo 232-0219
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Dressing Forceps, ABS
Codice catalogo 232-0219
Nome del fornitore:  VWR Collection
   Produzione a basso impatto
VWR® Dressing Forceps, ABS
VWR® Dressing Forceps, ABS
Sterile, porpora, 110 mm, 1,5 mm, 9,9 mm, Individually packed
Price
76.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Made of ABS (acrylonitrile butadiene styrene), purple.
  • Temperature resistance: –15 to +50 °C
  • Available in sterile or non sterile versions
  • EO sterilisation: Meets minimum requirement of SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
Shelf life: Expiration date is based on product and packaging shelf life, providing the product wrapper is not damaged.
Certifications: Meets the requirements of BSE/TSE. Manufactured under the ISO 13485 standard.
Specifiche
  • Confezione:
    Individually packed
  • Tipo:
    Sterile
  • Larghezza:
    9,9 mm
  • Colore:
    porpora
  • Lunghezza:
    110 mm
  • Seq:
    02
  • Spessore:
    1,5 mm
  • Cat. No.:
    232-0219
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)