Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzola, dritta, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
  141-0303
Spazzola, dritta, Assistent®
  141-0303
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
SFr. 219.00
1 * 50 ST
Straight brushes in different sizes.
  • Testa della spazzola Ø:
    3 mm
  • Seq:
    06
  • Lunghezza totale:
    400 mm
  • Longitud del cabezal del cepillo:
    90 mm