Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Boc-D-Pro-OH 97%

Bottle, 500 g
Codice catalogo APOSOR307074-500G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Boc-D-Pro-OH 97%
Codice catalogo APOSOR307074-500G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  37784-17-1
Boc-D-Pro-OH 97%

Bottle, 500 g

Numero CAS:  37784-17-1
Price
SFr. 155.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
  • Numero CAS:37784-17-1
  • Formula:C₁₀H₁₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063226
  • Molecular Weight:215.25 g/mol
  • Punto di fusione:134…137 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    500 g

Specifiche