5-Bromopicolinamide 97%
Bottle, 250 mg
Codice catalogo APOSOR13060-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
5-Bromopicolinamide 97%
Codice catalogo APOSOR13060-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 90145-48-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
- Numero CAS:90145-48-5
- Formula:C₆H₅BrN₂O
- Numero MDL:MFCD04066715
- Molecular Weight:201.0200 g/mol
- Punto di fusione:218…220 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:250 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



