Boc-D-Pro-OH 97%
Bottle, 100 g
APOSOR307074-100G
: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
- :37784-17-1
- :C₁₀H₁₇NO₄
- :MFCD00063226
- :215.25 g/mol
- :134…137 °C
- :Refrigerata
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g