Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR1169-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Codice catalogo APOSOR1169-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  95-01-2
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Bottle, 100 g
Numero CAS:  95-01-2
Price
39.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:95-01-2
  • Formula:C₇H₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00011686
  • Molecular Weight:138.12 g/mol
  • Punto di ebollizione:220 °C
  • Punto di fusione:134…138 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g
Specifiche