Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Curcumin 98%

Curcumin 98%

Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSBIC8500-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Curcumin 98%
Codice catalogo APOSBIC8500-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  458-37-7
Curcumin 98%

Bottle, 100 g

Numero CAS:  458-37-7
Price
SFr. 160.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
  • Numero CAS:458-37-7
  • Formula:C₂₁H₂₀O₆
  • Numero MDL:MFCD00008365
  • Molecular Weight:368.39 g/mol
  • Punto di fusione:175 °C
  • temperatura di conservazione:Congelamento
  • EINECS:207-280-5

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..