Vetrini con concavità
Microscope slides with reaction wells, blu, 10, 7 mm
Codice catalogo MARI1216531
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:10
- Colore:blu
- Descrizione:Microscope slides with reaction wells
- Seq:27
- Ø foro:7 mm



