Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells, blu, 10, 8 mm
Catalog # MARI1216551
Supplier:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Catalog # MARI1216551
Supplier:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells, blu, 10, 8 mm

Price
SFr. 143.00
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

Specifications
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Microscope slides with reaction wells
  • Seq:
    32
  • Ø foro:
    8 mm