Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Cabinet
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Acciaio inossidabile 304, 70 kg
Codice catalogo PALBJE0950C
Nome del fornitore:   Palbam
Storage Cabinet
Codice catalogo PALBJE0950C
Nome del fornitore:  Palbam
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Acciaio inossidabile 304, 70 kg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Removable shelves and sloping roof design as standard. Available on either casters or leveler legs.
  • 3/4 height cabinets
  • stainless steel 304 with electro-polished finish
L×W×H: 900×500×1500 mm
Specifiche
  • Descrizione:
    Storage cabinets
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 304
  • Seq:
    01
  • Porte:
    2 doors
  • Peso:
    70 kg