Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 2,4 ml, 155 mm
  BURK7555-0003
 :   BURKLE
Dropping pipettes, disposable
  BURK7555-0003
 :  BURKLE
Dropping pipettes, disposable
Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 2,4 ml, 155 mm
SFr. 37.00
1 * 100 ST
Made of LDPE.
  • Ungraduated
  • Capacità:
    2,4 ml
  • Descrizione:
    Disposable pipette
  • Lunghezza:
    155 mm
  • Seq:
    02