Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 4×, 17 mm
Codice catalogo 630-3051
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo 630-3051
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:4×
- Descrizione:Fluorite objective
- Seq:28
- Distanza di lavoro:17 mm