Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat objective, 2×, 5,8 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0021
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:2×
- Descrizione:Achromat objective
- Seq:03
- Distanza di lavoro:5,8 mm