Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano apocromatico; 0,08 N.A, 2×, 6,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0020
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:2×
- Descrizione:Piano apocromatico; 0,08 N.A
- Seq:02
- Distanza di lavoro:6,2 mm