Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano apocromatico; 0,04 N.A, 1,25×, 5 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0011
Nome del fornitore:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Codice catalogo ECHLJMAG0011
Nome del fornitore:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano apocromatico; 0,04 N.A, 1,25×, 5 mm
Price
SFr. 2’270.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    1,25×
  • Descrizione:
    Piano apocromatico; 0,04 N.A
  • Seq:
    01
  • Distanza di lavoro:
    5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.