Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano apocromatico; 0,04 N.A, 1,25×, 5 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0011
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:1,25×
- Descrizione:Piano apocromatico; 0,04 N.A
- Seq:01
- Distanza di lavoro:5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.