Accessories for REVOLVE
Inserto per tavolino per emocitometro
Codice catalogo ECHLHLDR0006
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Inserto per tavolino per emocitometro
- Seq:08
- Cat. No.:ECHLHLDR0006
- Elettrico:167 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensore:CMOS
- Metodo d’osservazione:Campo chiaro e contrasto di fase
- Uscita:USB
- Fotocamera:79 MP a colori
- Display:Display da 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixel/pollici)