Accessories for REVOLVE
L'inserto del palco della piastra di Petri contiene 4×35 mm
ECHLHLDR0003
- Descrizione:L'inserto del palco della piastra di Petri contiene 4×35 mm
- Seq:07
- Cat. No.:ECHLHLDR0003
- Elettrico:164 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensore:CMOS
- Metodo d’osservazione:Campo chiaro e contrasto di fase
- Uscita:USB
- Fotocamera:76 MP a colori
- Display:Display da 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixel/pollici)