Accessories for REVOLVE
Inserto per tavolino per vetrini di vetro
ECHLHLDR0002
- Descrizione:Inserto per tavolino per vetrini di vetro
- Seq:04
- Cat. No.:ECHLHLDR0002
- Elettrico:163 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensore:CMOS
- Metodo d’osservazione:Campo chiaro e contrasto di fase
- Uscita:USB
- Fotocamera:75 MP a colori
- Display:Display da 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixel/pollici)