Accessories for REVOLVE
Inserto per tavolino universale
Catalog # ECHLHLDR0001
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Inserto per tavolino universale
- Seq:03
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Elettrico:162 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensore:CMOS
- Metodo d’osservazione:Campo chiaro e contrasto di fase
- Uscita:USB
- Fotocamera:74 MP a colori
- Display:Display da 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixel/pollici)