Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico (piano C) fase oleosa Ph3; 1,25 N.A, 100×, 0,15 mm
Codice catalogo ECHLJMAG1006
Nome del fornitore:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Codice catalogo ECHLJMAG1006
Nome del fornitore:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico (piano C) fase oleosa Ph3; 1,25 N.A, 100×, 0,15 mm
Price
SFr. 982.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    100×
  • Descrizione:
    Piano acromatico (piano C) fase oleosa Ph3; 1,25 N.A
  • Seq:
    27
  • Distanza di lavoro:
    0,15 mm