Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD objective, 60×, 1,5 - 2,2 mm
630-3063
- Ingrandimento:60×
- Descrizione:Fluorite ELWD objective
- Seq:14
- Distanza di lavoro:1,5 - 2,2 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..