Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Apochromat oil phase, 60×, 0,15 mm
Catalog # ECHLJMAG0602
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifications
- Ingrandimento:60×
- Descrizione:Apochromat oil phase
- Seq:03
- Distanza di lavoro:0,15 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.