Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico LWD fase Ph2; 0,55 N.A, 40×, 2,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0409
Nome del fornitore:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Codice catalogo ECHLJMAG0409
Nome del fornitore:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico LWD fase Ph2; 0,55 N.A, 40×, 2,2 mm
Price
SFr. 1’400.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    40×
  • Descrizione:
    Piano acromatico LWD fase Ph2; 0,55 N.A
  • Seq:
    20
  • Distanza di lavoro:
    2,2 mm