Objectives for REVOLVE 3M microscope
Fase acromatica piana Ph2; 0,65 N.A, 40×, 0,6 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0408
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Fase acromatica piana Ph2; 0,65 N.A
- Seq:19
- Distanza di lavoro:0,6 mm