Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat objective, 40×, 0,6 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0407
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Achromat objective
- Seq:18
- Distanza di lavoro:0,6 mm