Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico LWD fase PhC; 0,4 N.A, 20×, 3,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0209
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Piano acromatico LWD fase PhC; 0,4 N.A
- Seq:15
- Distanza di lavoro:3,2 mm