Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico MPLAN SLWD; 0,25 N.A, 20×, 25 mm
  ECHLJMAG0208
Objectives for REVOLVE 3M microscope
  ECHLJMAG0208
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano acromatico MPLAN SLWD; 0,25 N.A, 20×, 25 mm
SFr. 3’190.00
1 * 1 ST
  • Ingrandimento:
    20×
  • Descrizione:
    Piano acromatico MPLAN SLWD; 0,25 N.A
  • Seq:
    14
  • Distanza di lavoro:
    25 mm