Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat objective, 20×, 1,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0206
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Achromat objective
- Seq:12
- Distanza di lavoro:1,2 mm