Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 20×, 2,1 mm
Codice catalogo 630-3057
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo 630-3057
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Fluorite objective
- Seq:16
- Distanza di lavoro:2,1 mm