Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat ELWD phase objective, 10×, 10,6 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0106
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifiche
- Ingrandimento:10×
- Descrizione:Achromat ELWD phase objective
- Seq:09
- Distanza di lavoro:10,6 mm