Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano fase acromatica Ph1; 0,25 N.A, 10×, 10 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0105
Nome del fornitore:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Codice catalogo ECHLJMAG0105
Nome del fornitore:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Piano fase acromatica Ph1; 0,25 N.A, 10×, 10 mm
Price
SFr. 394.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    10×
  • Descrizione:
    Piano fase acromatica Ph1; 0,25 N.A
  • Seq:
    08
  • Distanza di lavoro:
    10 mm