Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 10×, 10 mm
Codice catalogo 630-3053
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo 630-3053
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:10×
- Descrizione:Fluorite objective
- Seq:25
- Distanza di lavoro:10 mm