Extra fine Bonn scissors
Sharp/blunt, straight tips, 85 mm, 13 mm
Codice catalogo FSCI14083-08
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Bonn scissors
Codice catalogo FSCI14083-08
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, straight tips
- Lunghezza:85 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:13 mm