Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Gallium arsenide, 25,4 mm, 1 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
- Clear aperture 85%
- Surface finish 60/40 or 40/20
Documents
msds_ALFA045380 msds_ALFA045386 msds_ALFA045387 msds_ALFA045537 msds_ALFA045560
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Materiale finestra:Gallium arsenide
- Descrizione:Clear aperture 85%, surface finish 60/40
- Dimensioni:25,4 mm
- Seq:20
- Spessore:1 mm